Få mere at vide
Lilolidin, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15582313 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15582313 1 g 1g
15592313 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15582313 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 452900010
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-08-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 5840-01-7
Molekylær formel C11H11N
Molekylvægt (g/mol) 157.21
InChI nøgle QCCKSFHMARIKSK-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn 2-methoxy-4-N-phenylbenzen-1,4-diamin
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lilolidine
Tab ved tørring 1% max. (60°C) (vacuum)
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5 % min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Synonym 3-methoxy-n1-phenylbenzene-1,4-diamine, 2-methoxy-n4-phenyl-1,4-phenylenediamine, 4-amino-3-methoxydiphenylamine, 3-methoxy-1-n-phenylbenzene-1,4-diamine, acmc-1apzp, 4-anilino-2-methoxyaniline, p-methoxy-p-aminodiphenylamine, 1,4-benzenediamine, 2-methoxy-n4-phenyl, 2-methoxy-n∼4∼-phenylbenzene-1,4-diamine, 2-methoxy-n4-phenyl-1,4-phenylene diamine
SMIL C1CN2C=CC3=CC=CC(C1)=C23
PubChem CID 611802
Formel vægt 157.21
Procent renhed 98%