Få mere at vide
Thermo Scientific™ tRNA for LightShift™ Kemiluminescerende RNA EMSA Kit
Artikelnummer. 10629389 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
100μ L
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10629389 100μ L Hver
1 options
Artikelnummer. 10629389 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 20159
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-11-2026
Undersøg RNA-protein-interaktioner med dette ikke-radioaktive EMSA-kit til gelskift-assays.
Thermo Scientific™ LightShift Kemiluminescerende RNA EMSA Kit giver en ikke-radioaktiv løsning til undersøgelse af RNA-protein-interaktioner ved hjælp af en elektroforetisk mobilitetsforskydningsanalyse (EMSA).
RNA EMSA-kittet bruger biotinylerede RNA-prober og et kemiluminescerende substratsystem til at opnå hurtig og sikker påvisning af RNA-proteinkomplekser med følsomhed svarende til traditionelle 32P -isotopiske metoder. Det komplette kit leveres med alle reagenser, der kræves til at opsætte og optimere protein-RNA-bindingsbetingelser, en positiv kontrol for protein-RNA-interaktioner og reagenser til kemiluminescerende påvisning af nukleinsyreinteraktionen.
Højdepunkter:
  • Følsom– kemiluminescensdetektion sammenlignelig med radioaktiv detektion
  • Tidsbesparende– udvikle røntgenfilm efter 1- til 5-minutters eksponeringer, versus 16 timers eksponeringer, der er nødvendige med radioaktive systemer
  • Fleksibel– kompatibel med RNA-prober biotinyleret ved forskellige metoder
  • Nem at bruge– komplet sæt inkluderer optimerede reagenser til bindingsreaktioner og RNA-probe-detektion
  • Ikke-radioaktiv– eliminere affaldsproblemer fra radioaktive RNA-sonder
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevares i original beholder beskyttet mod direkte sollys på et tørt, køligt og godt ventileret sted, men må ikke opbevares over -70 °C.
Detektionsmetode Kemiluminescens
Format Sæt
Produktlinje LightShift
Produkttype tRNA for LightShift RNA EMSA kit
Mængde 100μ L
Målspecificitet Ikke målspecifik