Få mere at vide
Thermo Scientific™ LightShift™ EMSA optimerings- og kontrolsæt
Artikelnummer. 10219663 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
100 reaktioner
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10219663 100 reaktioner 1 sæt
1 options
Artikelnummer. 10219663 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 20148X
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Identificer og karakteriser protein-DNA-bindingsinteraktioner af EMSA med dette ekstraordinært robuste og følsomme system.
Thermo Scientific™ LightShift Chemiluminescent EMSA Kit er et ekstraordinært robust og følsomt system til udførelse af elektroforetiske mobilitetsskift-assays (EMSA) for at identificere og karakterisere protein-DNA-bindingsinteraktioner.
Sættet indeholder reagenser til opsætning og tilpasning af protein:DNA-bindingsreaktioner, et kontrolsæt af DNA og proteinekstrakt til at teste kitsystemet, stabiliseret streptavidin-HRP-konjugat til probe for det biotin-mærkede DNA-mål og et usædvanligt følsomt kemiluminescerende substratmodul til påvisning. LightShift™ EMSA-detektion ligner en Western blot. Biotin-ende-mærket dupleks-DNA inkuberes med en nuklear ekstrakt eller oprenset faktor og elektroforeres på en naturlig gel. DNA'et overføres derefter hurtigt (30 minutter) til en positiv nylonmembran, UV-tværbundet, probes med streptavidin-HRP-konjugat og inkuberes med substratet. Protokollen fra mærkning til resultater kan udføres på en enkelt dag. Alt hvad du behøver for at udføre analysen er oprenset DNA-mål, der er blevet endemærket med biotin, det proteinekstrakt du ønsker at teste, nylonmembran og grundlæggende elektroforeseudstyr. DNA-mål kan syntetiseres med 5'- eller 3'-biotinmærker, eller de kan mærkes efter syntese ved hjælp af Thermo Scientific Biotin 3'-ende DNA-mærkningskit (del nr. 89818). Nukleare, cytosoliske eller helcelleproteinekstrakter kan opnås ved en række forskellige metoder, herunder Thermo Scientific NE-PER Nuklear og cytoplasmatisk ekstraktionsreagenssæt (delnr. 78833).
Højdepunkter:
  • Inkluderer EBNA-kontrolsystem til at hjælpe nye brugere med at udvikle et fungerende assay og forstå de metoder, der bruges til at bekræfte bindingsinteraktionsspecificitet
  • Fremragende til påvisning af proteiner med lav overflod i nukleare ekstrakter
  • Følsomhed, der overgår radioaktive og digoxigenin-metoder
  • Kompatibel med tidligere etablerede bindingsbetingelser for populære DNA:protein-interaktioner
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Assay EMSA-analyse
Indhold og opbevaring Tilstrækkeligt til: 100 bindingsreaktioner
• 10X bindende buffer, 1 ml
• Biotin-EBNA kontrol-DNA, 50μ L
• Umærket EBNA DNA, 50μ L
• EBNA-ekstrakt, 125μ L
• Poly (dI ·dC), 125μ L
• 50% Glycerol, 500μ L
• 1 % NP-40, 500μ L
• 1 M KCI, 1 ml
• 100 mM MgCl2 , 500μ L
• 200 mM EDTA pH 8,0, 500μ L
• 5X Loading Buffer, 1 mL
Opbevares ved -20 °C.
Format Sæt
Inkluderer 10X bindingsbuffer (1 ml), Biotin-EBNA kontrol-DNA (50μ L), umærket EBNA DNA (50μ L), EBNA-ekstrakt (125μ L), Poly dI ·dC (125μ L), 50% Glycerol (500μ L), 1% NP-40 (500μ L), 1 M KCI (1 ml), 100 mM MgCl2  (500μ L), 200 mM EDTA pH 8,0 (500μ L), 5X Loading Buffer (1 mL)
Til brug med (udstyr) myECL™ Imager, røntgenfilm
Produktlinje LightShift
Produkttype LightShift EMSA optimerings- og kontrolsæt
Mængde 100 reaktioner
Målspecificitet Ikke målspecifik
Teknik Gel Shift