Få mere at vide
Memmert™ Lysmodul Kold Hvid 6.500 K + Varm Hvid 2.700 K
LED lysbånd på sidevæggene af interiøret
18905.00 DKK - 29270.00 DKK
Tekniske data
Farve Hvid
Se flere specifikationer
Produkter 4
Artikelnummer Brand Til brug med (udstyr) Pris Antal & tilgængelighed  
Artikelnummer Brand Til brug med (udstyr) Pris Antal & tilgængelighed  
17109804
Dokumentvisning
Memmert™
HPP260ecoT8
HPP260eco
26430.00 DKK
Hver
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 29-10-2025
Læg i indkøbskurv
17109894
Dokumentvisning
Memmert™
HPP750ecoT8
HPP750eco
29270.00 DKK
Hver
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 23-10-2025
Læg i indkøbskurv
17134534
Dokumentvisning
Memmert™
HPP110ECOT8
HPP110eco
18905.00 DKK
Hver
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
17149844
Dokumentvisning
Memmert™
HPP410ecoT8
HPP410eco
29270.00 DKK
Hver
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 10-09-2025
Læg i indkøbskurv
Beskrivelse
Beskrivelse
  • 6 hhv. 8 vekslende koldhvide lysstriber og 5 hhv
  • 7 varmhvide lysstriber
  • På sidevæggene af interiøret
  • Programstyret dæmpning fra 0 til 100 % (i 1 % trin)
  • Rampeprogrammering i kombination med temperatur og luftfugtighed
  • Kun medTwinDISPLAY; ikke i kombination med indgangsporte F6, F7, D8
Tekniske data
Tekniske data
Hvid
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Memmert™ Lysmodul Kold Hvid 6.500 K + Varm Hvid 2.700 K