Få mere at vide
Memmert™ Lysmodul Kold Hvid 6.500 K + Varm Hvid 2.700 K
Shop alle Memmert produkter
Til brug med (udstyr):
HPP110eco
HPP260eco
HPP410eco
HPP750eco
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- 6 hhv. 8 vekslende koldhvide lysstriber og 5 hhv
- 7 varmhvide lysstriber
- På sidevæggene af interiøret
- Programstyret dæmpning fra 0 til 100 % (i 1 % trin)
- Rampeprogrammering i kombination med temperatur og luftfugtighed
- Kun medTwinDISPLAY; ikke i kombination med indgangsporte F6, F7, D8
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Hvid |
| Til brug med (udstyr) | HPP110eco |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Memmert™ Lysmodul Kold Hvid 6.500 K + Varm Hvid 2.700 K >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion