missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Lidanserin, MedChemExpress

Artikelnummer. 16463588
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16463588 10 mg
16420919 1 mg
16416317 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16463588 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY101815

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress Lidanserin (ZK-33839) acts as a 5-HT2A and α1-adrenergic receptor antagonist.

Lidanserin (ZK-33839) acts as a 5-HT2A and α1-adrenergic receptor antagonist.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Lidanserin
CAS 73725-85-6
Farve Light Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C26H31FN2O4
Mængde 10 mg
Synonym ZK-33839
Opløselighedsinformation DMSO : 50 mg/mL (110.00 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C1NCC(C2=CC=C(OC)C(OCCCN3CCC(C(C4=CC=C(F)C=C4)=O)CC3)=C2)C1
Molekylvægt (g/mol) 454.53
Formel vægt 454.53
Procent renhed 97.92%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.