Få mere at vide
Licogliflozin, MedChemExpress
Artikelnummer. 16446997
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
5mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16446997 5 mg 5mg
16440607 50 mg -
16435206 100 mg 100mg
16424278 10 mg -
16403026 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16446997 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY109092
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
MedChemExpress Licogliflozin is a sodium glucose cotransporter (SGLT1 and SGLT2) inhibitor.
Licogliflozin is a sodium glucose cotransporter (SGLT1 and SGLT2) inhibitor.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Licogliflozin
CAS 1291094-73-9
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C23H28O7
Mængde 5 mg
Synonym LIK066
Opløselighedsinformation DMSO : 100 mg/mL (240.12 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 2 mg/mL (4.80 mM; Need ultrasonic)
SMIL O[C@H]1[C@H](C2=CC(CC3=CC=C4C(OCCO4)=C3)=C(CC)C=C2)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]1O
Molekylvægt (g/mol) 416.46
Formel vægt 416.46
Procent renhed 98.2%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation