Få mere at vide
Gibco™ LHC-9 Medium (1X)
Artikelnummer. 11508866 Shop alle Gibco produkter
Skift visning
Mængde:
500 ml
Pakningsstørrelse:
500ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11508866 500 ml 500ml
1 options
Artikelnummer. 11508866 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. 12680013
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Add to basket
Edge
Add to basket
LHC-9 Medium (1X)
LHC serumfri medier er de mest udbredte produkter til dyrkning af bronkiale epitelceller. For maksimal fleksibilitet og bekvemmelighed tilbyder vi disse produkter med eller uden tilskud.
LHC Basal Medium (1X), flydende
Applikationer:
Formuleret til vækst af bronkiale epitelceller med yderligere tilskud.
Anbefalede opbevaringsforhold:
2° til 8 °C.
Holdbarhed:
12 måneder
Tilsigtet anvendelse(r)
Kun forskningsbrug
LHC-8 Medium og LHC-9 Medium
Applikationer:
Konstrueret specifikt til vækst af bronkiale epitelceller såsom IB3-1, S9 og C38, BEAS-2B, BZR, BBM, Het-1A, NHBE (normale humane bronchiale epitelceller) og BBE (bovine bronchiale epitelceller) til astma, allergi, lungefibrosis, lungekræft, lungekræft, lungekræft, forskning uden yderligere tillæg.
Ydeevne og kvalitetstest:
Ydeevne testet i et vækstassay med BEAS-2B-celler.
Anbefalede opbevaringsforhold:
-5 °C til -20 °C.
Tilsigtet anvendelse(r)
Kun forskningsbrug
Reference(r):
Pawliczak R., et. al. (2001) J Biol Chem. 276, 44613. Zhao YL, et. al. (2000) Carcinogenesis 21, 2005. Liu X., et. al. (1998) Am J Physiol 274, L58. Hej TK, et. al. (1997) Environ Health Perspect 105, 1085. Lechner JF og LaVeck, MA (1985) J Tissue Cult Methods 9, 43.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Cellelinje B3-1, S9, C38, BEAS-2B, BZR, BBM, Het-1A, NHBE (normale humane bronchiale epitelceller), BBE (bovine bronchiale epitelceller)
Celletype Epitelceller
Klassifikation Serumfri
Koncentration 1 X
Form Væske
Produkttype LHC-9 Medium
Serum niveau Serumfri
Sterilitet Sterilfiltreret
Steriliseringsmetode Sterilfiltreret
Med tilsætningsstoffer Glutamin, Fenolrød
Mængde 500 ml
Forsendelsestilstand Tøris
Indhold og opbevaring Opbevares i fryseren (-5 til -30 °C) og beskyttet mod lys.
Kultur Type Pattedyrcellekultur