missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
LFM-A13, MedChemExpress
Beskrivelse
LFM-A13 is a potent BTK, JAK2, PLK inhibitor, inhibits recombinant BTK, Plx1 and PLK3 with IC50s of 2.5 μM, 10 μM and 61 μM
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | LFM-A13 |
| CAS | 244240-24-2 |
| Farve | Yellow |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C11H8Br2N2O2 |
| Mængde | 50 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 42 mg/mL (116.67 mM) |
| SMIL | BrC1=C(NC(/C(C#N)=C(C)\O)=O)C=C(Br)C=C1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 360.0 |
| Formel vægt | 360.0 |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?