missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

LF3, MedChemExpress

Artikelnummer. 16463388
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16463388 10 mg 10mg
16459916 50 mg -
16444626 100 mg -
16442746 25 mg -
16426117 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16463388 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY101486

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress LF3 is an antagonist of the β-Catenin/TCF4 interaction with antitumor activity; has an IC50 of 1.65 μM.

LF3 is an antagonist of the β-Catenin/TCF4 interaction with antitumor activity

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale LF3
CAS 664969-54-4
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C20H24N4O2S2
Mængde 10 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 250 mg/mL (600.15 mM; Need ultrasonic)
SMIL S=C(N1CCN(C/C=C/C2=CC=CC=C2)CC1)NC3=CC=C(S(=O)(N)=O)C=C3
Molekylvægt (g/mol) 416.56
Formel vægt 416.56
Procent renhed 99.31%
Grad Research
Fysisk form Powder
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.