Få mere at vide
Levosulpiride, MedChemExpress
Artikelnummer. 16418586
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
16418586 100 mg
1 options
Artikelnummer. 16418586 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB1059
MedChemExpress Levosulpiride (RV-12309) is the (S)-enantiomer of sulpiride, which is a D2 receptor a antagonist, an atypical antipsychotic drug of the benzamide class.
Levosulpiride (RV-12309) is the (S)-enantiomer of sulpiride, which is a D2 receptor a antagonist, an atypical antipsychotic drug of the benzamide class.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Levosulpiride
CAS 23672-07-3
Farve Off-White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C15H23N3O4S
Mængde 100 mg
Synonym RV-12309 S-(-)-Sulpiride
Opløselighedsinformation DMSO : 50 mg/mL (146.44 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(NC[C@H]1N(CC)CCC1)C2=CC(S(=O)(N)=O)=CC=C2OC
Molekylvægt (g/mol) 341.43
Formel vægt 341.43
Procent renhed 99.87%
Grad Research
Fysisk form Powder
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation