missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Levopride, TRC

Artikelnummer. 17954095
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17954095 100 mg
17942095 1 g
17983265 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 17954095 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCL376000100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 23672-07-3
Molekylær formel C15 H23 N3 O4 S
Molekylvægt (g/mol) 341.43
Synonym 5-(Aminosulfonyl)-N-[[(2S)-1-ethyl-2-pyrrolidinyl]methyl]-2-methoxybenzamide, Benzamide, 5-(aminosulfonyl)-N-[(1-ethyl-2-pyrrolidinyl)methyl]-2-methoxy-, (S)-, o-Anisamide, N-[(1-ethyl-2-pyrrolidinyl)methyl]-5-sulfamoyl-, (-)- (8CI), (-)-Sulpiride, L-Sulpiride, Lesuride, Levobren, Levopraid, Levosulpiride, S-(-)-Sulpiride, S-Sulpiride, l-Sulpiride, levopride, sulpid
IUPAC navn N-[[(2S)-1-ethylpyrrolidin-2-yl]methyl]-2-methoxy-5-sulfamoylbenzamide
SMIL CCN1CCC[C@H]1CNC(=O)c2cc(ccc2OC)S(=O)(=O)N

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Levosulpiride
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C15H23N3O4S/c1-3-18-8-4-5-11(18)10-17-15(19)13-9-12(23(16,20)21)6-7-14(13)22-2/h6-7,9,11H,3-5,8,10H2,1-2H3,(H,17,19)(H2,16,20,21)/t11-/m0/s1
Formel vægt 341.1409
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.