Få mere at vide
Levobetaxolol hydrochloride, MedChemExpress
Beskrivelse
Levobetaxolol hydrochloride is a beta-adrenergic receptor inhibitor (beta blocker) that can lower the pressure in the eye.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Levobetaxolol hydrochloride |
| CAS | 116209-55-3 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C18H30ClNO3 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | (S)-Betaxolol hydrochloride AL-1577A |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (290.79 mM) ∣H2O : 25 mg/mL (72.70 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O[C@@H](CNC(C)C)COC1=CC=C(CCOCC2CC2)C=C1.[H]Cl |
| Molekylvægt (g/mol) | 343.89 |
| Vis mere |