missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Levamisole-d5 Hydrochloride (1.0 mg/mL in Methanol), TRC

Artikelnummer. 30040493
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 x 1 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30040493 1 x 1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30040493 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCKIT85921X1ML

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Levamisole-d5 Hydrochloride
CAS 1246819-64-6
Molekylær formel C11 D5 H7 N2 S . H Cl
Mængde 1 x 1 mL
Synonym Levamisole D5 (phenyl D5) Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C11H12N2S.ClH/c1-2-4-9(5-3-1)10-8-13-6-7-14-11(13)12-10;/h1-5,10H,6-8H2;1H/t10-;/m1./s1/i1D,2D,3D,4D,5D;
SMIL Cl.[2H]c1c([2H])c([2H])c([C@H]2CN3CCSC3=N2)c([2H])c1[2H]
IUPAC navn (6S)-6-(2,3,4,5,6-pentadeuteriophenyl)-2,3,5,6-tetrahydroimidazo[2,1-b]thiazole;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 245.78
Formel vægt 245.0802
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Levamisole-d5 Hydrochloride 1 mg/mL
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.