Få mere at vide
Letrazuril, MedChemExpress
Artikelnummer. 16486797
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16486797 5 mg -
16465066 100 mg 100mg
16454098 10 mg -
16430457 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16486797 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY106859
MedChemExpress Letrazuril is an anti-HIV agent.
Letrazuril is an anti-HIV agent.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Letrazuril
CAS 103337-74-2
Farve Off-White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C17H9Cl2FN4O2
Mængde 5 mg
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 165 mg/mL (421.80 mM)
SMIL O=C(N1)N(N=CC1=O)C2=CC(Cl)=C(C(C3=CC=C(F)C=C3)C#N)C(Cl)=C2
Molekylvægt (g/mol) 391.18
Formel vægt 391.18
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-anti-virus