missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Letermovir, MedChemExpress

Artikelnummer. 16422497
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16422497 50 mg -
16416686 100 mg 100mg
16416388 10 mg -
16408977 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16422497 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY15233

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress Letermovir (AIC246) is a potent inhibitor of CMV, which targets the viral terminase complex and remains active against virus resistant to DNA polymerase inhibitors.

Letermovir (AIC246) is a potent inhibitor of CMV, which targets the viral terminase complex and remains active against virus resistant to DNA polymerase inhibitors.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Letermovir
CAS 917389-32-3
Farve Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C29H28F4N4O4
Mængde 50 mg
Synonym AIC246
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (174.66 mM)
SMIL FC1=C(N=C(N2CCN(C3=CC=CC(OC)=C3)CC2)N(C4=CC(C(F)(F)F)=CC=C4OC)[C@H]5CC(O)=O)C5=CC=C1
Molekylvægt (g/mol) 572.55
Formel vægt 572.55
Procent renhed 98.67%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-anti-virus
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.