Få mere at vide
Lersivirine, MedChemExpress
Beskrivelse
Lersivirine (UK-453061) is potent and selective non-nucleoside reverse transcription inhibitor (NNRTI
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Lersivirine |
| CAS | 473921-12-9 |
| Farve | Earth Yellow |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C17H18N4O2 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | UK-453061 |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 50 mg/mL (161.11 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | CCC1=NN(CCO)C(CC)=C1OC2=CC(C#N)=CC(C#N)=C2 |
| Molekylvægt (g/mol) | 310.35 |
| Vis mere |