Få mere at vide
Lercanidipine Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Lercanidipine Hydrochloride |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C36H41N3O6.ClH/c1-24-31(34(40)44-6)33(28-18-13-19-29(22-28)39(42)43)32(25(2)37-24)35(41)45-36(3,4)23-38(5)21-20-30(26-14-9-7-10-15-26)27-16-11-8-12-17-27;/h7-19,22,30,33,37H,20-21,23H2,1-6H3;1H |
| Formel vægt | 647.2762 |
| Procent renhed | >95% |