Beskrivelse
Leibovitz's L-15 Medium understøtter væksten af HEP-2 abenyreceller og primære eksplantater af embryonalt og voksent menneskeligt væv. L-15 er bufret af fosfater og frie base aminosyrer i stedet for natriumbicarbonat. Dette medium er designet til at understøtte cellevækst i miljøer uden CO 2 -ækvilibrering.
Produkt tilsigtet anvendelse
Til in vitro diagnostisk brug. FORSIGTIG: Ikke til terapeutisk brug hos mennesker eller dyr. Anden anvendelse end den tilsigtede brug kan være en overtrædelse af lokal lovgivning.
cGMP Produktion og Kvalitetssystem
Gibco™ L-15 er fremstillet på en cGMP-kompatibel facilitet, beliggende i Paisley, Skotland, Storbritannien. Faciliteten er registreret hos FDA som producent af medicinsk udstyr og er certificeret til ISO 13485 standard. For kontinuitet i forsyningskæden tilbyder vi en sammenlignelig Gibco™ L-15 produkt fremstillet i vores Grand Island facilitet (41300-039). Denne facilitet er registreret hos FDA som en producent af medicinsk udstyr og er certificeret til ISO 13485 standarder.
L-15 indeholder ingen proteiner, lipider eller vækstfaktorer. Derfor kræver L-15 tilskud, almindeligvis med 10 % føtalt bovint serum (FBS).
Pulverformer af Gibco™ L-15 cellekulturmedium kræver pH-justering og filtrering på forberedelsestidspunktet (se protokol for detaljer).
Produkt tilsigtet anvendelse
Til in vitro diagnostisk brug. FORSIGTIG: Ikke til terapeutisk brug hos mennesker eller dyr. Anden anvendelse end den tilsigtede brug kan være en overtrædelse af lokal lovgivning.
cGMP Produktion og Kvalitetssystem
Gibco™ L-15 er fremstillet på en cGMP-kompatibel facilitet, beliggende i Paisley, Skotland, Storbritannien. Faciliteten er registreret hos FDA som producent af medicinsk udstyr og er certificeret til ISO 13485 standard. For kontinuitet i forsyningskæden tilbyder vi en sammenlignelig Gibco™ L-15 produkt fremstillet i vores Grand Island facilitet (41300-039). Denne facilitet er registreret hos FDA som en producent af medicinsk udstyr og er certificeret til ISO 13485 standarder.
L-15 indeholder ingen proteiner, lipider eller vækstfaktorer. Derfor kræver L-15 tilskud, almindeligvis med 10 % føtalt bovint serum (FBS).
Pulverformer af Gibco™ L-15 cellekulturmedium kræver pH-justering og filtrering på forberedelsestidspunktet (se protokol for detaljer).
Tekniske data
Tekniske data
| Form | Pulver |
| Produkttype | Leibovitz's L-15 Medium |
| Med tilsætningsstoffer | Glutamin, Galaktose, Fenolrød, Natriumpyruvat |
| Uden tilsætningsstoffer | Ingen glukose, Ingen HEPES, Ingen natriumbicarbonat |
| Til brug med (applikation) | Pattedyrcellekultur |
| Mængde | 1 l |
| Certificeringer/compliance | ISO 13485 standarder, FDA |
| pH | 7,7 til 8,1 |
| Indhold og opbevaring | 2 til 8 °C |
| Oversigt | Leibovitz's L-15 Medium, 1L, pulver, 7,7 til 8,1 pH, med galactose, phenolrød, L-glutamin, natriumpyruvat, 36 måneders holdbarhed, 290 til 330 mOsm/kg osmolalitet, til pattedyrcellekultur |