Få mere at vide
Leflunomid
Artikelnummer. 15457129
Skift visning
Mængde:
100 mg
500 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15457129 500 mg 500mg
15447129 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15457129 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J65917.ME
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 75706-12-6 | C12H9F3N2O2 | 270,211 g/mol
Et immunsuppressivt middel. Hæmmer T- og B-celleproliferation.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
  • Et immunsuppressivt middel
  • Hæmmer T- og B-celleproliferation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 75706-12-6
Molekylær formel C12H9F3N2O2
Molekylvægt (g/mol) 270.211
MDL nummer MFCD00867593
InChI nøgle VHOGYURTWQBHIL-UHFFFAOYSA-N
Synonym leflunomide, arava, leflunomidum, lefunamide, leflunomida, leflunomidum inn-latin, 5-methyl-n-4-trifluoromethyl phenyl-1,2-oxazole-4-carboxamide, leflunomida inn-spanish, su 101 pharmaceutical, arava tn
PubChem CID 3899
ChEBI CHEBI:6402
IUPAC navn 5-methyl-N-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,2-oxazole-4-carboxamide
SMIL CC1=C(C=NO1)C(=O)NC2=CC=C(C=C2)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Leflunomide
Farve Hvid
Mængde 500 mg
FN nummer UN2811
Merck Index 14,5432
Formel vægt 270.21
Fysisk form Krystallinsk fast stof