Få mere at vide
Lead plate, 6.35mm (0.25in) thick, 99.9% (metals basis) Artikelnummer.: 11307447
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Lead plate, 6.35mm (0.25in) thick, 99.9% (metals basis)
Artikelnummer. 11307447
30 x 30 cm, Hver
Mængde:
15 x 15 cm
30 x 30 cm
Pakningsstørrelse:
Hver
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11307447
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 012603.RF
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 7439-92-1 | Pb | 207.20 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7439-92-1
Molekylær formel Pb
Molekylvægt (g/mol) 207.20
MDL nummer MFCD00134050
InChI nøgle WABPQHHGFIMREM-UHFFFAOYSA-N
Synonym plumbum, metal, blei, lead, elemental, rough bullion, plomo, glover, element, flake, omaha & grant
PubChem CID 5352425
ChEBI CHEBI:27889
IUPAC navn føre
SMIL [Pb]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lead plate
Farve Grå
Navn note 6.35mm (0.25 in.) thick
Mængde 30 x 30 cm
Lugt Odorless
Vægt ≈1.6kg/15x15cm
Form Plate
Assay Procent Noter (metalbasis)
Procent renhed 99.9%
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
5 resultater fundet
Partinummer Certifikattype Dato Artikelnummer
PartinummerX10K013 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato13/11/2024 Artikelnummer012603.VA,012603.RF
PartinummerTYPICAL CertifikattypeAnalysecertifikat Dato28/12/2021 Artikelnummer012603.VA,012603.RF
PartinummerD03N09 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato08/12/2021 Artikelnummer012603.VA,012603.RF
PartinummerE23S018 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato08/12/2021 Artikelnummer012603.VA,012603.RF
PartinummerM08G051 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato07/12/2021 Artikelnummer012603.VA,012603.RF
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Lead plate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1A
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H360Df-Kan skade det ufødte barn. Mistænkes for at skade forplantningsevnen.
  • H373-Kan forårsage organskader.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Lead plate, 6.35mm (0.25in) thick, 99.9% (metals basis) >