Få mere at vide
Blyplade, 6,35 mm tyk, 99,9% (metalbasis)
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Lead plate |
| Farve | Grå |
| Navn note | 6,35 mm (0,25 tommer) tyk |
| Mængde | 15 x 15 cm |
| Lugt | Lugtfri |
| Vægt | ≈1,6 kg/15x15 cm |
| Form | Plade |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| Procent renhed | 99.9% |