Få mere at vide
Bly(II) 2,4-pentanedionat
Artikelnummer. 11433840
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11433840 50 g 50g
11423840 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11433840 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 089858.18
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 15282-88-9 | C10H14O4Pb | 405,418 g/mol
Anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 15282-88-9
Molekylær formel C10H14O4Pb
Molekylvægt (g/mol) 405.418
MDL nummer MFCD00013499
InChI nøgle UNNUWSQNTAFLDC-SYWGCQIGSA-L
Synonym lead ii acetylacetonate, 2,4-pentanedione lead ii derivative
PubChem CID 53393517
IUPAC navn bis[[(E)-4-oxopent-2-en-2-yl]oxy]bly
SMIL CC(=CC(=O)C)O[Pb]OC(=CC(=O)C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lead (II) 2,4-pentanedionate
Smeltepunkt 141 °C til 144 °C
Lugt Lugtfri
Mængde 50 g
FN nummer UN3467
Følsomhed Hygroskopisk
Opløselighedsinformation Opløselig i toluen. Uopløselig i vand.
Formel vægt 405.41
Fysisk form Krystallinsk