Få mere at vide
Bly(II) 2,4-pentanedionat
Artikelnummer. 11423840
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11423840 10 g 10g
11433840 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11423840 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 089858.09
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 15282-88-9 | C10H14O4Pb | 405,418 g/mol
Anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 15282-88-9
Molekylær formel C10H14O4Pb
Molekylvægt (g/mol) 405.418
MDL nummer MFCD00013499
InChI nøgle UNNUWSQNTAFLDC-SYWGCQIGSA-L
Synonym lead ii acetylacetonate, 2,4-pentanedione lead ii derivative
PubChem CID 53393517
IUPAC navn bis[[(E)-4-oxopent-2-en-2-yl]oxy]bly
SMIL CC(=CC(=O)C)O[Pb]OC(=CC(=O)C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lead (II) 2,4-pentanedionate
Smeltepunkt 141°C to 144°C
Lugt Odorless
Mængde 10 g
FN nummer UN3467
Følsomhed Hygroscopic
Opløselighedsinformation Soluble in toluene. Insoluble in water.
Formel vægt 405.41
Fysisk form Krystallinsk
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Lead(II) 2,4-pentanedionate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1A
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H360-Kan skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
  • H373-Kan forårsage organskader.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.