Få mere at vide
Kautex™ LDPE skruelukning
Med LDPE letvægts, hård konstruktion. Kautex™ LDPE skruelukninger fås i en lang række størrelser til Kautex™ smalle og bredhalsede flasker.
Brand:  Kautex™ 2000070604
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 11950867
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Made from low density polyethylene
  • Translucent
  • Available for a wide variety of sizes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
Natural
00 mm
50/100/200 mL Narrow Neck Bottle
LDPE
00 mm
18 mm
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Kautex™ LDPE skruelukning > Cap Size: 18 mm O.D.