Få mere at vide
Kautex™ LDPE skruelukning
Artikelnummer. p-8013593
Diameter (metrisk):
18 mm
25 mm
28 mm
40 mm
50 mm
65 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 100
Artikelnummer. 15523503
Brand: Kautex™ 2000070604GMP
Med LDPE letvægts, hård konstruktion. Kautex™ LDPE skruelukninger fås i en lang række størrelser til Kautex™ smalle og bredhalsede flasker.
  • Made from low density polyethylene
  • Translucent
  • Available for a wide variety of sizes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Natural
Materiale LDPE
Trådstørrelse (metrisk) 00 mm
Halsfinish 00 mm
Til brug med (udstyr) 50/100/200 mL Narrow Neck Bottle
Diameter (metrisk) 18 mm