Få mere at vide
LDN-192960, MedChemExpress
Artikelnummer. 16488387
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
Pakningsstørrelse:
5mg
Artikelnummer. Mængde unitSize
16488387 5 mg 5mg
1 options
Artikelnummer. 16488387 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY134555mg
MedChemExpress LDN-192960 is an inhibitor of Haspin and Dual-specificity Tyrosine-regulated Kinase 2 (DYRK2) with IC50s of 10 nM and 48 nM, respectively.
LDN-192960 is an inhibitor of Haspin and Dual-specificity Tyrosine-regulated Kinase 2 (DYRK2) with IC50s of 10 nM and 48 nM, respectively.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale LDN-192960
CAS 184582-62-5
Farve Orange
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C18H20N2O2S
Mængde 5 mg
SMIL NCCCSC1=C(C=C(OC)C=C2)C2=NC3=CC=C(OC)C=C31
Molekylvægt (g/mol) 328.43
Formel vægt 328.43
Procent renhed 99.56%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease