Få mere at vide
LDH-IN-1, MedChemExpress
Beskrivelse
LDH-IN-1 is a novel pyrazole-based inhibitor of human lactate dehydrogenase (LDH) with IC50s of 32 and 27 nM for LDHA and LDHB, respectively.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | LDH-IN-1 |
| CAS | 1964515-43-2 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C30H26N4O4S2 |
| Mængde | 5 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 52 mg/mL (91.12 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O=S(C1=CC=C(CC2=C(N(C3=NC(C(O)=O)=CS3)N=C2C4=CC=CC(C5=CC=CC=C5)=C4)CC6CC6)C=C1)(N)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 570.68 |
| Formel vægt | 570.68 |
| Vis mere |