missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
LDC7559, MedChemExpress
Beskrivelse
LDC7559 is a gasdermin D (GSDMD) inhibitor via blocking neutrophil extracellular trap (NET) in the late stages .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | LDC7559 |
| CAS | 2407782-01-6 |
| Farve | Light Yellow |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C20H19N3O3 |
| Mængde | 5 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 100 mg/mL (286.22 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | COC1=C(C=CC=C1)C2=NN3C(COC(C=C(NC(C)=O)C=C4)=C4C3)=C2 |
| Molekylvægt (g/mol) | 349.38 |
| Formel vægt | 349.38 |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?