Få mere at vide
LCL161, MedChemExpress
Beskrivelse
LCL161 is a IAP inhibitor which inhibits XIAP in HEK293 cell and cIAP1 in MDA-MB-231 cell with IC50s of 35 and 0.4 nM, respectively.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | LCL161 |
| CAS | 1005342-46-0 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C26H33FN4O3S |
| Mængde | 5 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 100 mg/mL (199.75 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | C[C@H](NC)C(N[C@@H](C1CCCCC1)C(N2[C@H](C3=NC(C(C4=CC=C(F)C=C4)=O)=CS3)CCC2)=O)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 500.63 |
| Formel vægt | 500.63 |
| Vis mere |