Få mere at vide
Descripción
LB bouillon (Lennox-formulering) er et flydende vækstmedium, der er klar til brug, der bruges til bakteriekultur. Gibco LB Bouillon er filtersteriliseret og kan bruges til næsten alle applikationer, der kræver et flydende bakteriedyrkningstrin, såsom proteinekspression, kloning og ekspansion.
LB bouillon er et af de mest refererede bakteriemedier til dyrkning og vedligeholdelse af E. coli- stammer. Vores LB bouillon er baseret på Lennox-formuleringen, en af de mest almindeligt anvendte formuleringer til LB-medium.
LB bouillon formulering
Formulering pr. liter: 10 g SELECT Peptone 140, 5 g SELECT gærekstrakt, 5 g natriumchlorid.
- Trypton giver nitrogen, vitaminer, mineraler og aminosyrer, der er afgørende for vækst
- Gærekstrakt er en kilde til vitaminer, især vitaminer fra B-gruppen
- Natriumchlorid leverer essentielle elektrolytter til transport og osmotisk balance
Primære applikationer
- Vækst og vedligeholdelse af E. coli -stammer til plasmidoprensning og/eller proteinekspression
- Resuspension af T. pyriformis -cellefraktioner
Gibco medieflasker
Hver medieflaske har en vinklet åbning for forenklet pipettering. 1-L Gibco medieflaske bruger 39 % mindre kildemateriale (33 % mindre for 500 ml flasken) end sammenlignelige medieflasker på markedet. Hætten og flasken er lavet af højdensitetspolyethylen (HDPE) og polyethylenterephthalat (PETE) og kan begge genanvendes.
Find det medieformat, du har brug for
Vi tilbyder andre medieformuleringer, der er klar til brug, såsom Terrific Broth (kat. nr. A1374301) eller SOC Recovery Medium (kat. nr. 15544034).
Especificaciones
Especificaciones
| Indhold og opbevaring | •1 L LB bouillon (1X) Opbevares ved stuetemperatur. |
| Format | Flaske |
| Medietype | LB bouillon (Lennox) |
| Fremstillingsmetode | Klar til brug |
| Produkttype | Flydende medium |
| Sterilitet | Steril |
| Målorganismeklasse | Coliforme bakterier |
| Mængde | 1 L |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Arter | Escherichia coli |
Må kun bruges til undersøgelsesformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.