Få mere at vide
Lavendustin A, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Lavendustin A |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H19NO6/c23-16-6-8-19(25)14(9-16)12-22(11-13-3-1-2-4-18(13)24)15-5-7-20(26)17(10-15)21(27)28/h1-10,23-26H,11-12H2,(H,27,28) |
| Formel vægt | 381.1212 |