Få mere at vide
Lauraldehyde, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15830551
Skift visning
Mængde:
100 mL
Artikelnummer. Mængde
15830551 100 mL
1 options
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
Artikelnummer. 15830551 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8186770100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
CAS 112-54-9
Smeltepunkt 11°C to 13°C
Tæthed 0.83 g/cm3 at 20°C
Kogepunkt 237°C to 239°C/1013 hPa
Molekylær formel CH3(CH2)10CHO
MDL nummer MFCD00007017
Mængde 100 mL
Synonym Lauraldehyde, Dodecanal, Dodecylaldehyde, Lauraldehyde
Molekylvægt (g/mol) 184.32