Få mere at vide
Lathosterol, MedChemExpress
Beskrivelse
Lathosterol is a cholesterol-like molecule. Serum Lathosterol concentration is an indicator of whole-body cholesterol synthesis.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Lathosterol |
| CAS | 80-99-9 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C27H46O |
| Mængde | 5 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 2 mg/mL (5.17 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | CC(C)CCC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@@]2([H])C3=CC[C@@]4([H])C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@]12C |
| Molekylvægt (g/mol) | 386.65 |
| Formel vægt | 386.65 |
| Show More |