Få mere at vide
Latanoprost Acid-d4(>85%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Latanoprost Acid-d4 |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C23H34O5/c24-18(13-12-17-8-4-3-5-9-17)14-15-20-19(21(25)16-22(20)26)10-6-1-2-7-11-23(27)28/h1,3-6,8-9,18-22,24-26H,2,7,10-16H2,(H,27,28)/b6-1-/t18-,19+,20+,21-,22+/m0/s1/i2D2,7D2 |