CAS RN 1224443-47-3
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
Latanoprost Acid-d4(>85%), TRC
CAS: 1224443-47-3 Molekylær formel: C23H30D4O5 Molekylvægt (g/mol): 394.54 Synonym: (5Z)-7-[(1R,2R,3R,5S)-3,5-Dihydroxy-2-[(3R)-3-hydroxy-5-phenylpentyl]cyclopentyl]-5-heptenoic-d4 Acid,13,14-Dihydro-17-phenyl-18,19,20-trinor-PGF2α-d4,PhXA 85-d4,Latanoprost Related Compound E USP-d4 SMIL: O[C@@H]1[C@H](C/C=C\C([2H])([2H])C([2H])([2H])CC(O)=O)[C@@H](CC[C@@H](O)CCC2=CC=CC=C2)[C@H](O)C1