Få mere at vide
Lasmiditan, TRC
Artikelnummer. 30003319
Skift visning
Mængde:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30003319 100 mg
30008794 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30003319 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCL357010100MG
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 439239-90-4
Molekylær formel C19H18F3N3O2
Molekylvægt (g/mol) 377.36
Synonym 2,4,6-Trifluoro-N-[6-(1-methylpiperidine-4-carbonyl)pyridin-2-yl]benzamide, 2,4,6-Trifluoro-N-[6-[(1-methyl-4-piperidinyl)carbonyl]-2-pyridinyl]benzamide
SMIL CN1CCC(CC1)C(=O)c2cccc(NC(=O)c3c(F)cc(F)cc3F)n2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lasmiditan
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C19H18F3N3O2/c1-25-7-5-11(6-8-25)18(26)15-3-2-4-16(23-15)24-19(27)17-13(21)9-12(20)10-14(17)22/h2-4,9-11H,5-8H2,1H3,(H,23,24,27)
Formel vægt 377.1351