Få mere at vide
LARP1 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
1410.00 DKK - 4095.00 DKK
Tekniske data
Antigen LARP1
Fortynding Western Blot 1:500 - 1:2000, ELISA
Applikationer ELISA, Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugeret Unconjugated
Se flere specifikationer
Produkter 2
Produktkode Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
Produktkode Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
30227092
Dokumentvisning
Novus Biologicals
NBP3-38102-100ul
100 μL
4095.00 DKK
100µL
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
30230902
Dokumentvisning
Novus Biologicals
NBP3-38102-20ul
20 μL
1410.00 DKK
20µL
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Beskrivelse
Beskrivelse
LARP1 Polyclonal antibody specifically detects LARP1 in Human samples. It is validated for ELISA,Western Blot
Tekniske data
Tekniske data
LARP1
ELISA, Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human
KIAA0731LARPMGC19556, La ribonucleoprotein domain family member 1, La ribonucleoprotein domain family, member 1, la-related protein 1
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 106-205 of human LARP1 (Q6PKG0).,, Sequence:, AGAAGAGRRDFVEAPPPKVNPWTKNALPPVLTTVNGQSPPEHSAPAKVVRAAVPKQRKGSKVGDFGDAINWPTPGEIAHKSVQPQSHKPQPTRKLPPKKD
Primary
Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Western Blot 1:500 - 1:2000, ELISA
Polyclonal
Purified
RUO
PBS (pH 7.3), 50% glycerol
23367
IgG
Affinity purified
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater