Få mere at vide
Larotrectinib sulfate, MedChemExpress
Beskrivelse
Larotrectinib sulfate (LOXO-101 sulfate
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Larotrectinib sulfate |
| CAS | 1223405-08-0 |
| Farve | Light Yellow |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C21H24F2N6O6S |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | LOXO-101 sulfateARRY-470 sulfate |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 50 mg/mL (94.96 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 2 mg/mL (3.80 mM; ultrasonic and adjust pH to 2 with 1M HCl) |
| SMIL | O=S(O)(O)=O.O=C(N1CC[C@H](O)C1)NC2=C3N=C(N4[C@@H](C5=CC(F)=CC=C5F)CCC4)C=CN3N=C2 |
| Molekylvægt (g/mol) | 526.51 |
| Vis mere |