missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Laropiprant, MedChemExpress

Artikelnummer. 16497836
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
50mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16497836 100 mg 100mg
16490528 5 mg -
16448068 10 mg -
16433987 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16497836 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY50175

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress Laropiprant is a potent and selective DP receptor antagonist with Ki values of 0.57 nM and 2.95 nM for DP receptor and TP Receptor, respectively.

Laropiprant is a potent and selective DP receptor antagonist with Ki values of 0.57 nM and 2.95 nM for DP receptor and TP Receptor, respectively.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Laropiprant
CAS 571170-77-9
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C21H19ClFNO4S
Mængde 100 mg
Synonym MK-0524
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (229.41 mM)
SMIL O=S(C1=CC(F)=CC2=C1N(C3=C2CC[C@@H]3CC(O)=O)CC4=CC=C(Cl)C=C4)(C)=O
Molekylvægt (g/mol) 435.9
Formel vægt 435.9
Procent renhed 99.73%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.