Få mere at vide
Gibco™ Large Vessel Endothelial Supplement (LVES)
Artikelnummer. 13325554 Shop alle Gibco produkter
Skift visning
Mængde:
11 ml
Pakningsstørrelse:
11ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
13325554 11 ml 11ml
1 options
Artikelnummer. 13325554 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. A1460801
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Large Vessel Endothelial Supplement (LVES)
Gibco™ Large Vessel Endothelial Supplement (LVES) er et 50X, komplet, brugsklart medietilskud optimeret til brug med Gibco™ Medium 200 og Medium 200PRF til dyrkning af primære humane navlevene-endotelceller (HUVEC), humane aorta-endotelceller (HAEC) og humane pulmonale arterie-endotelceller (HPAEC). Dette blandede supplement er designet til at levere optimal cellevækst og for at muliggøre overlegen celleydelse til angiogenese-applikationer, såsom cellemigration og rørdannelse. LVES indeholder føtalt bovint serum, hydrocortison, human epidermal vækstfaktor, basisk fibroblast vækstfaktor, heparin og ascorbinsyre.
  • Udfør rørdannelse, celleinvasion, cellemigration og celleproliferation funktionelle assays
  • Opnå overlegne vækstrater for endotelceller sammenlignet med lavt serumvæksttilskud (LSGS)
  • Udvid primære storkar-endotelceller uden genomisk
    ændring Verificeret ydeevne i nøgleangiogeneseapplikationer
    Geltrex™ Large Vessel Endothelial Supplement er designet til at levere optimal ydeevne i rørdannelse, celleinvasion, cellemigration og celleproliferationsassays, når det bruges sammen med Medium 200, humane navlevene-endotelceller og LDEV-fri reduceret vækstfaktor kældermembranmatrix. Disse elementer og en detaljeret protokol er tilgængelige i et praktisk angiogenese-startsæt, eller de kan købes separat.
    Maksimal primær cellevækst med ét blandet tilskud Endoteltilskud til store kar er en komplet, brugsklar blanding af væksttilskud,
    der er optimeret til at levere 4 x 10 >4 HUVEC pr. cm 2 , når det bruges med Medium 200 eller Medium 200PRF. Cellefænotype bibeholdes og verificeres positiv for von Willebrand-faktor (vWf) og CD31, negativ for a-actin og positiv for dil-Ac-LDL-optagelse via ICC.
    Kun til forskningsbrug. Ikke beregnet til terapeutisk eller diagnostisk brug for mennesker eller dyr.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Tekniske data
    Indhold og opbevaring 1 flaske. Opbevares i fryseren (-5 til -30 °C).
    Celletype Endotelceller (navlestreng, lungearterie, aorta, stort kar)
    Klassifikation Animalsk oprindelse
    Koncentration 50 X
    Form Væske
    Produkttype LVES-tillæg
    Serum niveau Standard serum
    Sterilitet Steril
    Uden tilsætningsstoffer Ingen glutamin
    Renhed eller kvalitetsklasse Forskningskarakter
    Mængde 11 ml
    Forsendelsestilstand Tøris
    Kilde ADN
    Arter ADN
    Testet for Growth Performance Assay