Få mere at vide
Invitrogen™ LanthaScreen™ Tb-pSer (PKC) Antibody Kit
A general assay for the Protein Kinase C (PKC) family, the antibody detects the phosphorylation of the serine within the PKC substrate.
32440.00 DKK - 159300.00 DKK
Tekniske data
Reaktivitet Human
Se flere specifikationer
Produkter 2
Produktkode Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
Produktkode Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
11563457
Dokumentvisning
Invitrogen™
PV3560
25 μg
32440.00 DKK
25µg
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
10514013
Dokumentvisning
Invitrogen™
PV3561
1 mg
159300.00 DKK
1mg
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Beskrivelse
Beskrivelse
A general assay for the Protein Kinase C (PKC) family, the antibody detects the phosphorylation of the serine within the PKC substrate.
For use in combination with the Fluorescein-PKC substrate (Cat. No. PV3506) to evaluate inhibitors in medium to high throughput screening applications.
Tekniske data
Tekniske data
Human
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater