Få mere at vide
Thermo Scientific™ LanthaScreen™ Tb-anti-ubiquitin-FK2 Antibody Kit
LanthaScreen™ Tb-anti-ubiquitin-FK2 Antibody Kit
7490.00 DKK - 94000.00 DKK
| Produktkode | Brand | Mængde | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkode | Brand | Mængde | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
|
10419603
|
Thermo Scientific™
PV4752 |
25 μg |
7490.00 DKK
25µg |
Venligst log indfor at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag! | |||||
|
10504424
|
Thermo Scientific™
PV4751 |
1 mg |
94000.00 DKK
1mg |
Venligst log indfor at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag! | |||||
Beskrivelse
The Tb-anti-ubiquitin-FK2 antibody preferentially binds to mono- or poly-ubiquitinated proteins over free ubiquitin. This antibody can be used in combination with purified GFP-substrates, fluorescein-ubiquitin, or LanthaScreen™ cell lines to develop robust high-throughput biochemical or cell based assays for ubiquitination or deubiquitination.For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.