Få mere at vide
Lanifibranor, MedChemExpress
Artikelnummer. 16490297
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16490297 50 mg
16464966 100 mg
16423948 10 mg
16406667 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16490297 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY104049
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
MedChemExpress Lanifibranor is a pan peroxisome proliferator-activated receptor (PPAR) agonist with EC50s of 1.5, 0.87 and 0.21 μM for human PPARα, PPARσ and PPARγ, respectively.
Lanifibranor is a pan peroxisome proliferator-activated receptor (PPAR) agonist with EC50s of 1.5, 0.87 and 0.21 μM for human PPARα, PPARσ and PPARγ, respectively.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lanifibranor
CAS 927961-18-0
Farve Light Nude
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C19H15ClN2O4S2
Mængde 50 mg
Synonym IVA337
Opløselighedsinformation DMSO : 100 mg/mL (229.93 mM; Need ultrasonic and warming)
SMIL O=C(O)CCCC(N1S(=O)(C2=CC=C3N=CSC3=C2)=O)=CC4=C1C=CC(Cl)=C4
Molekylvægt (g/mol) 434.92
Formel vægt 434.92
Procent renhed 98.41%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death