Få mere at vide
Brady™ Lamineret polyester: ISO Sikkerhedsskilt - Ingen træde på overfladen
Skilte i overensstemmelse med ISO 7010.
Brand:  Brady™ 824232
32.90 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 15674637
  • 33.50 DKK / Hver
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 17-09-2025
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Lamineret polyester
  • Til indendørs og udendørs brug
Tekniske data
Tekniske data
ISO 7010
Glans
1 stk.
200 mm
0.099 mm
Rund
Rød
PIC P019-Dia 200-PE-CRD/1
Polyester
Permanent akryl
Indendørs og udendørs
-40 °C til 110 °C
Global
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Brady™ Lamineret polyester: ISO Sikkerhedsskilt - Ingen træde på overfladen > 200 mm dia.