Få mere at vide
Brady™ Lamineret polyester: ISO Sikkerhedsskilt - Ingen træde på overfladen
Diameter (metrisk):
50 mm
100 mm
200 mm
315 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 2
Beskrivelse
- Lamineret polyester
- Til indendørs og udendørs brug
Tekniske data
Tekniske data
Certificeringer/compliance | ISO 7010 |
Alternativt varenummer | PIC P019-Dia 050-PE-SHEET/2 |
Slutte | Glans |
Materiale | Polyester |
Mængde | 2/Pk. |
Klæbende type | Permanent akryl |
Diameter (metrisk) | 50 mm |
Til brug med (applikation) | Indendørs og udendørs |
Tykkelse | 0.099 mm |
Temperaturområde (metrisk) | -40 °C til 110 °C |
Vis mere |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Brady™ Lamineret polyester: ISO Sikkerhedsskilt - Ingen træde på overfladen >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion