Få mere at vide
Buerkle™ Laboratoriespand
Shop alle Bürkle produkter
Kapacitet (metrisk):
15 L
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- PE, hvid
- Med indholdsskala, graduering 1000 ml
- Med tud
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Spand |
| Kapacitet (metrisk) | 15 L |
| Materiale | Polyethylen |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Kapacitet (engelsk) | 3,96 gal. |
| Farve | Hvid |
| Diameter (metrisk) bund | 320 mm |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 320 mm |
| Til brug med (udstyr) | Velegnet til brug med fødevarer |
| Håndtag Materiale | Metal |
| Vis mere |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Buerkle™ Laboratoriespand >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion