Få mere at vide
Kautex™ LDPE gradueret spand med tud
Kapacitet (metrisk):
10 l
15 l
Diameter (metrisk) bund:
193 mm
235 mm
Diameter (metrisk) Øverst:
280 mm
316 mm
Højde (metrisk):
300 mm
335 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Beskrivelse
- Tykvæggede for stabilitet
- Gradueret litervægt indvendigt
- Håndtag i plastikbelagt stål
- Hvid
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Spand |
| Kapacitet (metrisk) | 15 l |
| Gradueringer | Ja |
| Materiale | LDPE |
| Farve | Hvid |
| Diameter (metrisk) bund | 235 mm |
| Diameter (metrisk) Øverst | 316 mm |
| Håndtag Materiale | Plastbelagt stål |
| Højde (metrisk) | 335 mm |
| Inkluderer | Bærehåndtag i plastbelagt stål |
| Vis mere |