Description
- 200 ml dipper
- 92 mm udvendig diameter
- Ergonomisk håndtag
- Tude på begge sider til højre- eller venstrehåndsbetjening
- HDPE
- Renrum fremstillet
- 20 stk pr pakke
Specifications
Specifications
| Produkttype | Slev |
| Materiale | HDPE |
| Kapacitet (metrisk) | 200 mL |
| Engangs | Engangsbrug |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Stil | Dobbelt tude |
| Farve | Hvid |
| Længde (metrisk) håndtag | 500 mm |