Få mere at vide
Hirschmann™ labopette™ lave
Ergonomisk formet manuel pipette, ubesværet betjening og spidsudkaster.
Brand: Hirschmann™ 9475505
1872.70 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolitik
Beskrivelse
- Fast lydstyrkeindstilling
- Med spidsudkaster og genkalibreringsmulighed
- Autoklaverbar
Tekniske data
1.0% | |
Gul: 1-200μ L | |
Autoklaverbar | |
Manuel pipette | |
Kalibreringsenhed, individuelt nummer og vejeprotokol | |
1 hver |
ISO 8655 | |
Spidsejektor | |
1 | |
50μ l | |
0.4% |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Hirschmann™ labopette™ lave > Volumen (metrisk) område: 50μ L
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion